Learn More
Alcohol isobutílico, certificado AR de análisis, Fisher Chemical™
Código de producto. 10365120 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
2.5 L
25 L
Envase:
Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico
Frasco de vidrio ámbar
Recipiente de metal
Tamaño de la unidad:
2.50 LT
25 LT
500 ML
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10365120 500 mL Frasco de vidrio ámbar 500 ML
10438210 2.5 L Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico 2.50 LT
10192632 25 L Recipiente de metal 25 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10365120 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor B/5150/08
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Alcohol isobutílico, certificado AR de análisis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 78-83-1
Peso molecular (g/mol) 74.12
Número MDL 4740
Clave InChI ZXEKIIBDNHEJCQ-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC 2-metilpropan-1-ol
SMILES CC(C)CO
Tekniske data
Punto de fusión -108 °C
Color Incolora
Punto de ebullición de 108 °C
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C4H10O
Cantidad 500 mL
Densidad del vapor 2.6
Formula Weight (peso de la fórmula) 74,12g/mol
Presión de vapor 11,7 mbar a 20 °C
Forma física Líquido
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Methyl-1-propanol
Signalord
  • Peligro
Farekategori
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Faresætning
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
Sikkerhedssætning
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.