Learn More
4-hidroxibenzoato de isobutilo-2,3,5,6-d4, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Hydroxybenzoic acid-isobutyl ester ring-d4 |
| CAS | 1219805-33-0 |
| Fórmula molecular | C11 2H4 H10 O3 |
| Cantidad | 2 mg |
| Sinónimo | 4-Hydroxybenzoic acid-isobutyl ester D4 (ring D4) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H14O3/c1-8(2)7-14-11(13)9-3-5-10(12)6-4-9/h3-6,8,12H,7H2,1-2H3/i3D,4D,5D,6D |
| SMILES | [2H]c1c([2H])c(C(=O)OCC(C)C)c([2H])c([2H])c1O |
| Nombre IUPAC | 2-metilpropil 2,3,5,6-tetradeuterio-4-hidroxibenzoato |
| Peso molecular (g/mol) | 198.25 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 198.1194 |