Learn More
Alcohol isoamílico, extrapuro, SLR, Fisher Chemical
Código de producto. 10786661 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
2.5 L
Envase:
Botella de vidrio con recubrimiento de plástico
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
2.50 LT
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10786661 2.5 L Botella de vidrio con recubrimiento de plástico 2.50 LT
10680311 500 mL Frasco de vidrio ámbar 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10786661 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor A/6960/PB17
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Alcohol isoamílico, extrapuro, SLR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 123-51-3
Fórmula molecular C5H12O
Número MDL 2934
Especificaciones
Punto de fusión -117°C
pH 6.5
Punto de ebullición 130°C
Envase Botella de vidrio con recubrimiento de plástico
Cantidad 2.5 L
Densidad del vapor 3.04
Formula Weight (peso de la fórmula) 88.15g/mol
Presión de vapor 4 hPa at 20°C
Forma física Líquido
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • iso-Amyl alcohol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • EUH066-La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.