Learn More
Acetato de isoamilo, extra puro, SLR, mezcla de 2& acetato de 3-metilbutilo, Fisher Chemical™
Código de producto. 10776471 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
2.5 L
Tamaño de la unidad:
2.50 LT
500 ML
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10776471 500 mL 500 ML
10375500 2.5 L 2.50 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10776471 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor A/6880/08
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 123-92-2
Fórmula molecular C7H14O2
Número MDL 8946
Especificaciones
Punto de fusión -78°C
Color Incolora
Punto de ebullición 142°C
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 500 mL
Densidad del vapor 4.49
Formula Weight (peso de la fórmula) 130.19g/mol
Presión de vapor 4mmHg at 20°C
Forma física Líquido