Learn More
Acetato de isoamilo, extra puro, SLR, mezcla de 2& acetato de 3-metilbutilo, Fisher Chemical™
Código de producto. 10375500 Tienda Fisher Chemical Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
2.5 L
Tamaño de la unidad:
2.50 LT
500 ML
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10375500 2.5 L 2.50 LT
10776471 500 mL 500 ML
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10375500 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor A/6880/17
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 123-92-2
Fórmula molecular C7H14O2
Número MDL 8946
Especificaciones
Punto de fusión -78°C
Color Incolora
Punto de ebullición 142°C
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 2.5 L
Densidad del vapor 4.49
Formula Weight (peso de la fórmula) 130.19g/mol
Presión de vapor 4mmHg at 20°C
Forma física Líquido
compliance-icons
Nombre del producto
  • Isoamyl acetate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • EUH066-La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.