Learn More
Hopen™ Máscaras para salas limpias ISO Air Duckbill
Código de producto. 17744789 Tienda Medicom Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
Mediano
Grande
Tamaño de la unidad:
paquete de 300
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
17744789 Grande paquete de 300
17754789 Mediano paquete de 300
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17744789 Proveedor Hopen™ N.º de proveedor 60.754L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    167.21€
    135.91€ / paquete de 300
    Ahorro 31.30€
    18% Descuento
Fecha estimada de envoi: 24-11-2026
Las máscaras para salas limpias ISO Air Duckbill proporcionan una gran cámara de respiración y están fabricadas con el enfoque de equilibrio de masas de materiales reciclados.
  • Baja emisión de partículas: El tambor Helmke se ha probado para su uso en salas limpias
  • Alta eficacia de filtración de partículas, bacterias y virus
  • Adaptable a usuarios y protocolos con dos tamaños disponibles
  • Muy transpirable gracias a una gran cámara de respiración
  • La tecnología Softex limita el riesgo de contaminación por partículas al mismo tiempo que reduce el riesgo de irritación de la piel para el usuario
  • El clip nasal ajustable y maleable evita que las gafas se empañen
  • La gama ISO AIR se fabrica en una sala limpia con clasificación ISO 8
  • Fabricado en Francia
Especificaciones
Tipo de producto Máscara facial para sala blanca
Color Blanco
Tamaño Grande
Modelo Sobre, 60.754
Certificaciones/conformidad Grado B
Cleanroom Class Clase 1 (ISO 3)
Para utilizar con (aplicación) Sector