Learn More
Hopen™ Máscaras para salas limpias ISO Air con lazos
GREENER_CHOICE
Código de producto. 17734789 Tienda Medicom Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
Mediano
Grande
Tamaño de la unidad:
paquete de 300
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño unitSize
17734789 Mediano paquete de 300
17724789 Grande paquete de 300
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17734789 Proveedor Hopen™ N.º de proveedor 60.720M
Equipe su laboratorio
Usar código promocional 28007
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 21-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Las máscaras para salas limpias ISO Air tienen lazos largos para facilitar su colocación, y están fabricadas con el enfoque de equilibrio de masas a partir de materiales reciclados.
  • Baja emisión de partículas: El tambor Helmke se ha probado para su uso en salas limpias
  • Alta eficacia de filtración de partículas, bacterias y virus
  • Adaptable a usuarios y protocolos con dos tamaños disponibles
  • Las cintas para la cabeza mejoran la comodidad del usuario al facilitar su colocación
  • La tecnología Softex limita el riesgo de contaminación por partículas al mismo tiempo que reduce el riesgo de irritación de la piel para el usuario
  • El clip nasal ajustable y maleable evita que las gafas se empañen
  • La gama ISO AIR se fabrica en una sala limpia con clasificación ISO 8
  • Fabricado en Francia
Especificaciones
Tipo de producto Máscara facial para sala blanca
Color Blanco
Fastening Type Lazos
Tamaño Mediano
Modelo Plisado, 60.720
Certificaciones/conformidad Grado B
Cleanroom Class Clase 100 (ISO 5)
Eficacia de filtro > 99%
Para utilizar con (aplicación) Sector