Learn More
Hopen™ Máscaras para salas limpias ISO Air con tiras para las orejas
Código de producto. 17714789 Tienda Medicom Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
Mediano
Grande
Tamaño de la unidad:
paquete de 400
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
17714789 Mediano paquete de 400
17704789 Grande paquete de 400
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17714789 Proveedor Hopen™ N.º de proveedor 60.712M
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    79.88€
    65.35€ / paquete de 400
    Ahorro 14.53€
    18% Descuento
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Las máscaras para salas limpias ISO Air son ISO 5 grado B con una comodidad óptima gracias a los elásticos suaves y no irritantes. Fabricado con el enfoque de equilibrio de masas a partir de materiales reciclados.
  • Baja emisión de partículas: El tambor Helmke se ha probado para su uso en salas limpias
  • Alta eficacia de filtración de partículas, bacterias y virus
  • Adaptable a usuarios y protocolos con dos tamaños disponibles
  • Las cintas para la cabeza mejoran la comodidad del usuario al facilitar su colocación
  • La tecnología Softex limita el riesgo de contaminación por partículas al mismo tiempo que reduce el riesgo de irritación de la piel para el usuario
  • La tecnología de plegado de origami y elásticos dobles garantiza un ajuste óptimo
  • El clip nasal ajustable y maleable evita que las gafas se empañen
  • La gama ISO AIR se fabrica en una sala limpia con clasificación ISO 8
  • Fabricado en Francia
Especificaciones
Tipo de producto Máscara facial para sala blanca
Color Blanco
Fastening Type Sujeciones en las orejas
Tamaño Mediano
Modelo Plisado, 60.712
Certificaciones/conformidad Grado B
Cleanroom Class Clase 100 (ISO 5)
Eficacia de filtro > 99%
Para utilizar con (aplicación) Sector