Learn More
Medicom Máscara Iso Air para salas blancas con presillas para la cabeza
Código de producto. 17854188 Tienda Medicom Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
210 x 90 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 300
Código de producto. Dimensiones (L x An) Tamaño de la unidad
17854188 210 x 90 mm paquete de 300
1 options
Código de producto. 17854188 Proveedor Medicom N.º de proveedor 60.702STE
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
La mascarilla para sala limpia está esterilizada con óxido de etileno y presenta un diseño fácil de colocar con mayor comodidad con tecnología de doble elástico.
  • Mascarilla esterilizada con óxido de etileno (ETO) > Nivel de garantía de esterilidad 10-6
  • Adecuado para su uso en ISO 3 Entornos de clase A o superior. La mascarilla ha sido probada en el tambor Helmke antes y después de la esterilización. > CATEGORÍA 1
  • Fácil de poner y más cómodo gracias a su excelente transpirabilidad. La tecnología Softex limita el riesgo de contaminación por partículas al tiempo que reduce el riesgo de irritación para el usuario.
  • La mascarilla no se vuelve amarilla y permanece sin olor incluso después de la esterilización.
  • Amplia cobertura facial y ajuste óptimo.
  • Alta eficiencia de filtración bacteriana, viral y de partículas.
  • Probado antes y después de la esterilización, el rendimiento sigue siendo estrictamente idéntico.
  • ISO La gama AIR se fabrica en un ISO 8 salas blancas clasificadas
  • Fabricado en Francia
Especificaciones
Tipo de producto Máscara facial para sala blanca
Color Blanco
Fastening Type Sujeción en la cabeza
Material Polipropileno
Tamaño Mediano
Esterilidad Estéril
Dimensiones (L x An) 210 x 90 mm
Cleanroom Class Clase 1 (ISO 3)
Desechables Un solo uso
Sin látex Sí
Tipo de empaquetado Individual, envasado doble en bolsas de esterilización