Learn More
ISO 9377 Solución madre de disolvente de extracción, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | n-Decane∣Tetracontane |
| CAS | 124-18-5, 4181-95-7 |
| Nombres de analitos o componentes | n-Decane∣Tetracontane |
| Condiciones de envío | +20 °C |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | Hexano |
| Cantidad | 10 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | n-Decane 14.6 μg/mL∣Tetracontane 20 μg/mL |