Learn More
ISO 9377-2 Mezcla de aceite mineral de control de calidad 455 1000 μg/ml en n-hexano, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30308851
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
Tamaño de la unidad:
5 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30308851 5 mL 5 ml
1 options
Código de producto. 30308851 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREV50000455HE
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
This item is not returnable. View return policy
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material Mineral Oil (without additives)∣No. 2 Diesel Oil
CAS 8042-47-5, 68334-30-5
Nombres de analitos o componentes Mineral Oil (without additives)∣No. 2 Diesel Oil
Condiciones de envío +20 °C
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Solvent or Matrix n-hexano
Industry Type Pruebas de alimentos
Cantidad 5 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Mineral Oil (without additives) 1000 μg/mL∣No. 2 Diesel Oil 1000 μg/mL