Learn More
ISO 9377-2 Mezcla de aceite mineral 454, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30313521
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30313521 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30313521 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA50000454
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Mineral Oil (without additives)∣No. 2 Diesel Oil
CAS 8042-47-5, 68334-30-5
Nombres de analitos o componentes Mineral Oil (without additives)∣No. 2 Diesel Oil
Condiciones de envío +20 °C
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Cantidad 1 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Mineral Oil (without additives) 50 %∣No. 2 Diesel Oil 50 %