Learn More
Brady™ Señal ISO 7010: usar protección para los ojos
Código de producto. 15690785 Tienda Brady Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro (métrico):
100 mm
200 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro (métrico) Tamaño de la unidad
15690785 200 mm cada uno
15634457 100 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15690785 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 818425
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    13.60€
    13.34€ / paquete de 1
    Ahorro 0.26€
    1% Descuento
En stock
Evite accidentes costosos con las señales de seguridad ISO 7010 para un impacto y reconocimiento óptimos.
  • Polipropileno
  • Para uso en interiores y exteriores
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO 7010
Alternate Part Number PIC M004-Diámetro 200-PP-CRD/1
Material Polipropileno
Cantidad 1 unidad
Diámetro (métrico) 200 mm
Para utilizar con (aplicación) Interiores y exteriores
Grosor 1,501 mm
Intervalo de temperatura (métrico) De -40 °C a 120 °C
Forma Redondo
Idiomas Globales
Color Blanco sobre azul