Learn More
Brady™ Señal ISO 7010: Advertencia, superficie caliente
Código de producto. 15674737 Tienda Brady Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Altura (métrico):
87 mm
173 mm
Anchura (métrico):
100 mm
200 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Altura (métrico) Anchura (métrico) Tamaño de la unidad
15674737 173 mm 200 mm cada uno
15664737 87 mm 100 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15674737 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 828840
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    10.90€
    10.67€ / paquete de 1
    Ahorro 0.23€
    2% Descuento
En stock
Evite accidentes costosos con las señales de seguridad ISO 7010 para un impacto y reconocimiento óptimos.
  • Polipropileno
  • Para uso en interiores y exteriores
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO 7010
Alternate Part Number PIC W017-Tri 200-PP-CRD/1
Material Polipropileno
Cantidad 1 unidad
Para utilizar con (aplicación) Interiores y exteriores
Altura (métrico) 173 mm
Grosor 1,501 mm
Anchura (métrico) 200 mm
Intervalo de temperatura (métrico) De -40 °C a 120 °C
Forma Triangular
Idiomas Globales
Color Negro sobre amarillo