Learn More
Brady™ Señal ISO 7010: Advertencia, electricidad
Código de producto. 15674717
Change view
Click to view available options
Altura (métrico):
87 mm
173 mm
Anchura (métrico):
100 mm
200 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Altura (métrico) Anchura (métrico) unitSize
15674717 87 mm 100 mm cada uno
15684717 173 mm 200 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15674717 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 828099
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Evite accidentes costosos con las señales de seguridad ISO 7010 para un impacto y reconocimiento óptimos.
  • Polipropileno
  • Para uso en interiores y exteriores
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO 7010
Alternate Part Number PIC W012-Tri 100-PP-CRD/1
Material Polipropileno
Cantidad 1 unidad
Para utilizar con (aplicación) Interiores y exteriores
Altura (métrico) 87 mm
Grosor 1,501 mm
Anchura (métrico) 100 mm
Intervalo de temperatura (métrico) De -40 °C a 120 °C
Forma Triangular
Idiomas Globales
Color Negro sobre amarillo