Learn More
Brady™ Señal ISO 7010: no hay llama abierta, fuego, fuente de ignición abierta y prohibido fumar
Tienda Brady ProductosDescription
- Polipropileno
- Para uso en interiores y exteriores
Spécification
Spécification
| Certificaciones/conformidad | ISO 7010 |
| Alternate Part Number | PIC P003-Diámetro 200-PP-CRD/1 |
| Material | Polipropileno |
| Cantidad | 1 unidad |
| Para utilizar con (aplicación) | Interiores y exteriores |
| Grosor | 1,501 mm |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De -40 °C a 120 °C |
| Forma | Redondo |
| Idiomas | Globales |
| Color | Negro |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?