Learn More
Brady™ Señal ISO 7010: carrete de manguera de incendios
Código de producto. 15694367 Tienda Brady Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Altura (métrico):
148 mm
200 mm
315 mm
Anchura (métrico):
148 mm
200 mm
315 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Altura (métrico) Anchura (métrico) Tamaño de la unidad
15694367 200 mm 200 mm cada uno
15684367 148 mm 148 mm cada uno
15614377 315 mm 315 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15694367 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 817047
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    10.50€
    10.24€ / paquete de 1
    Ahorro 0.26€
    2% Descuento
En stock
Evite accidentes costosos con las señales de seguridad ISO 7010 para un impacto y reconocimiento óptimos.
  • Polipropileno
  • Para uso en interiores y exteriores
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO 7010
Alternate Part Number PIC F002-200x200-PP-CRD/1
Material Polipropileno
Cantidad 1 unidad
Para utilizar con (aplicación) Interiores y exteriores
Altura (métrico) 200 mm
Grosor 1,501 mm
Anchura (métrico) 200 mm
Intervalo de temperatura (métrico) De -40 °C a 120 °C
Forma Cuadrado
Idiomas Globales
Color Blanco sobre rojo