Learn More
Brady™ Pictograma ISO 7010 - Punto de llamada de alarma de incendios
Código de producto. 15694407 Tienda Brady Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Altura (métrico):
148 mm
200 mm
Anchura (métrico):
148 mm
200 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Altura (métrico) Anchura (métrico) Tamaño de la unidad
15694407 200 mm 200 mm cada uno
15684407 148 mm 148 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15694407 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 817683
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    10.50€
    10.24€ / paquete de 1
    Ahorro 0.26€
    2% Descuento
En stock
Evite accidentes costosos con las señales de seguridad ISO 7010 para un impacto y reconocimiento óptimos.
  • Polipropileno
  • Para uso en interiores y exteriores
Specifications
Certificaciones/conformidad ISO 7010
Alternate Part Number PIC F005-200x200-PP-CRD/1
Material Polipropileno
Cantidad 1 unidad
Para utilizar con (aplicación) Interiores y exteriores
Altura (métrico) 200 mm
Grosor 1,501 mm
Anchura (métrico) 200 mm
Intervalo de temperatura (métrico) De -40 °C a 120 °C
Forma Cuadrado
Idiomas Globales
Color Blanco sobre rojo