Learn More
Brady™ Señal ISO 7010: estación de lavado de ojos
Código de producto. 15634337 Tienda Brady Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Blanco sobre verde
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
15634337 Blanco sobre verde cada uno
1 options
Código de producto. 15634337 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 815559
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    12.72€
    10.24€ / paquete de 1
    Ahorro 2.48€
    19% Descuento
En stock
Evite accidentes costosos con las señales de seguridad ISO 7010 para un impacto y reconocimiento óptimos.
  • Polipropileno
  • Para uso en interiores y exteriores
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO 7010
Alternate Part Number PIC E011-200x200-PP-CRD/1
Material Polipropileno
Cantidad 1 unidad
Para utilizar con (aplicación) Interiores y exteriores
Altura (métrico) 200 mm
Grosor 1,501 mm
Anchura (métrico) 200 mm
Intervalo de temperatura (métrico) De -40 °C a 120 °C
Forma Cuadrado
Idiomas Globales
Color Blanco sobre verde