Learn More
ISO 15009 Mezcla de hidrocarburos aromáticos 372 4000 μg/ml en metanol, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Benzene∣Ethylbenzene∣m-Xylene (1,3-Dimethylbenzene)∣Naphthalene∣o-Xylene (1,2-Dimethylbenzene)∣p-Xylene (1,4-Dimethylbenzene)∣Styrene∣Toluene |
| CAS | 71-43-2, 100-41-4, 108-38-3, 91-20-3, 95-47-6, 106-42-3 |
| Nombres de analitos o componentes | Benzene∣Ethylbenzene∣m-Xylene (1,3-Dimethylbenzene)∣Naphthalene∣o-Xylene (1,2-Dimethylbenzene)∣p-Xylene (1,4-Dimethylbenzene)∣Styrene∣Toluene |
| Condiciones de envío | +20°C |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | Methanol |
| Industry Type | Food Testing |
| Cantidad | 5 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Benzene 4000 μg/mL∣Ethylbenzene 4000 μg/mL∣m-Xylene (1,3-Dimethylbenzene) 4000 μg/mL∣Naphthalene 4000 μg/mL∣o-Xylene (1,2-Dimethylbenzene) 4000 μg/mL∣p-Xylene (1,4-Dimethylbenzene) 4000 μg/mL∣Styrene 4000 μg/mL∣Toluene 4000 μg/mL |