Learn More
ISO 15009 Mezcla estándar interna de hidrocarburos aromáticos 460 2000 μg/mL en metanol, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ethylbenzene-d10∣Toluene D8 |
| CAS | 25837-05-2, 2037-26-5 |
| Nombres de analitos o componentes | Ethylbenzene-d10∣Toluene D8 |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | Metanol |
| Industry Type | Pruebas de alimentos |
| Cantidad | 5 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Ethylbenzene-d10 2000 μg/mL∣Toluene D8 2000 μg/mL |