Learn More
ISO 14154 Mezcla de clorofenoles 370 200-1000 μg/mL en etanol, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| CAS | 4901-51-3, 58-90-2, 15950-66-0, 933-78-8, 933-75-5, 576-24-9 |
| Cantidad | 1 mL |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Disolvente o matriz | Etanol |