Learn More
ISO 10382:2002 Mezcla de plaguicidas de PCB y organoclorados 369 100 μg/mL en isooctano, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,4'-DDD∣2,4'-DDE∣2,4'-DDT∣4,4'-DDD∣4,4'-DDE∣4,4'-DDT∣Aldrin∣alpha-Endosulfan∣alpha-HCH∣beta-HCH∣Dieldrin∣Endrin∣gamma-HCH∣Heptachlor∣Heptachlor-endo-epoxide (trans-, isomer A)∣Heptachlor-exo-epoxide (cis-, isomer B)∣Hexachlorobenzene∣PCB No. 101∣PCB No. 118∣PCB No. 138∣PCB No. 153∣PCB No. 180∣PCB No. 28∣PCB No. 52 |
| CAS | 53-19-0, 3424-82-6, 789-02-6, 72-54-8, 72-55-9, 50-29-3 |
| Nombres de analitos o componentes | 2,4'-DDD∣2,4'-DDE∣2,4'-DDT∣4,4'-DDD∣4,4'-DDE∣4,4'-DDT∣Aldrin∣alpha-Endosulfan∣alpha-HCH∣beta-HCH∣Dieldrin∣Endrin∣gamma-HCH∣Heptachlor∣Heptachlor-endo-epoxide (trans-, isomer A)∣Heptachlor-exo-epoxide (cis-, isomer B)∣Hexachlorobenzene∣PCB No. 101∣PCB No. 118∣PCB No. 138∣PCB No. 153∣PCB No. 180∣PCB No. 28∣PCB No. 52 |
| Condiciones de envío | +20°C |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | Isooctane |
| Cantidad | 1 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | 2,4'-DDD 100 μg/mL∣2,4'-DDE 100 μg/mL∣2,4'-DDT 100 μg/mL∣4,4'-DDD 100 μg/mL∣4,4'-DDE 100 μg/mL∣4,4'-DDT 100 μg/mL∣Aldrin 100 μg/mL∣alpha-Endosulfan 100 μg/mL∣alpha-HCH 100 μg/mL∣beta-HCH 100 μg/mL∣Dieldrin 100 μg/mL∣Endrin 100 μg/mL∣gamma-HCH 100 μg/mL∣Heptachlor 100 μg/mL∣Heptachlor-endo-epoxide (trans-, isomer A) 100 μg/mL∣Heptachlor-exo-epoxide (cis-, isomer B) 100 μg/mL∣Hexachlorobenzene 100 μg/mL∣PCB No. 101 100 μg/mL∣PCB No. 118 100 μg/mL∣PCB No. 138 100 μg/mL∣PCB No. 153 100 μg/mL∣PCB No. 180 100 μg/mL∣PCB No. 28 100 μg/mL∣PCB No. 52 100 μg/mL |