Learn More
ISO-1, MedChemExpress
Código de producto. 16489667
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16489667 5 mg 5 miligramos
16423167 50 mg 50 miligramos
16417138 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16489667 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY16692
MedChemExpress ISO-1 is a macrophage migration inhibitory factor (MIF) antagonist with an IC50 of 7 μM.
ISO-1 is a macrophage migration inhibitory factor (MIF) antagonist with an IC50 of 7 μM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material ISO-1
CAS 478336-92-4
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C12H13NO4
Cantidad 5 mg
Sinónimo MIF Antagonist
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (212.55 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(OC)CC1ON=C(C(C=C2)=CC=C2O)C1
Peso molecular (g/mol) 235.24
Formula Weight (peso de la fórmula) 235.24
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation