Learn More
Bomba de dispersación sin pulso Ismatec™ REGLO-Z
Código de producto. 11963814
Change view
Click to view available options
Caudal:
De 0,85 a 3200 ml/min
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Caudal unitSize
11963814 De 0,85 a 3200 ml/min cada uno
1 options
Código de producto. 11963814 Proveedor Masterflex N.º de proveedor ISM901B
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Utilice estas bombas para dispensar sin pulso con una repetibilidad excelente. Las bombas de dispersación sin pulso Ismatec™ REGLO-Z cuentan con 15 cabezales de bomba intercambiables y un control de bucle cerrado para velocidad dependiente de la presión.
Panel de funcionamiento
  • Teclado de membrana de 6 botones
  • Indicador LED
Modos de funcionamiento
  • bombeo por velocidad de accionamiento (rpm)
  • Bombeo por caudal (ml/min)
  • Volumen ajustable de recorrido
  • Dispensación por volumen (ml)
  • Dispensación por tiempo (de 0,1 seg. a 999 horas)
  • Dispensación por volumen en un tiempo preestablecido
  • Dispensación por volumen a intervalos con una pausa
  • Dispensación por tiempo a intervalos con una pausa
  • Ajuste del número de ciclos de dispensación
  • Ajuste del tiempo de pausa (de 0,1 seg. a 999 horas)
  • Retrocesos de recorrido del pistón para una dispensación sin goteo
  • Sentido de rotación reversible
Función de calibración
  • Para caudal (ml/min)
  • Para volumen de dispensación (ml)
Especificaciones
Pantalla LCD
Requisitos eléctricos 100/230 V 50/60 Hz 140 w
Caudal De 0,85 a 3200 ml/min
Frecuencia 50/60 Hz
Modelo REGLO-Z
Fondo total (métrico) 178 mm
Altura global (métrico) 135 mm
Anchura global (métrico) 100 mm
Tipo Bomba de dispersación sin pulso
Vataje 140 W
Tensión 100 - 230 V