Learn More
Cole-Parmer™ Bomba digital Ismatec Reglo ICC™, 3 canales, 8 rodillos
Código de producto. 16804066 Tienda Masterflex Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Caudal:
0,0006 a 105 ml/min
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Caudal Tamaño de la unidad
16804066 0,0006 a 105 ml/min cada uno
1 options
Código de producto. 16804066 Proveedor Cole-Parmer™ N.º de proveedor 7800170
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6450.00€
    5753.79€ / paquete de 1
    Ahorro 696.21€
    10% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Estas bombas peristálticas multicanal permiten controlar individualmente el flujo y la dirección de cada canal desde el teclado intuitivo o a través de su ordenador, ampliando sus capacidades de bombeo de sobremesa con una sola unidad compacta.
La bomba proporciona bombeo continuo o dispensación de precisión con la capacidad de flujo bidireccional en cada canal. Además, la calibración de canal independiente minimiza las diferencias entre tubos, lo que da lugar a una elevada precisión de calibración.
Controlan de forma independiente el flujo y la dirección de cada canal mediante el teclado o el PC.
  • El intervalo de flujo de 0,001 a 43 ml/min por canal: el caudal depende de las rpm de la unidad, los dorillos y el tamaño de los tubos
  • Interfaz USB para conexión rápida a un PC
  • Flexibilidad de flujo bidireccional en cada canal.
  • Diseñada con 3 canales y 8 rodillos
Especificaciones
Exactitud ± 1%
Tipo de control Digital
Caudal 0,0006 a 105 ml/min
Presión máxima 14,5 psi
Material Plástico ABS
N.º de rodillos 8
Cabezal de bomba Cartucho
Control de velocidad 0,1 tp 100 rpm
Tipo de tubos Diámetro interior de 0,13 mm a 3,17 mm de diámetro interior de tres topes
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 20,5 x 12,5 x 17 cm (8,1 x 4,9 x 6,7 in)
Tensión 100/240 V
Frecuencia 50/60 Hz