Learn More
Ismatec™ Bombas Miniflex digitales Reglo
Código de producto. 16426649
Change view
Click to view available options
Caudal:
De 0,004 a 190 ml/min
De 0,004 a 365 ml/min
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Caudal unitSize
16426649 De 0,004 a 365 ml/min cada uno
16436649 De 0,004 a 190 ml/min cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16426649 Proveedor Ismatec™ N.º de proveedor 7801840
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Bombas versátiles con una interfaz intuitiva de pantalla táctil para un suministro preciso de fluidos de caudal bajo.
  • Las bombas de sobremesa compactas optimizan la facilidad de uso, la precisión y la fiabilidad.
  • Pantalla táctil capacitiva TFT/RGB de 12,7 cm para una resolución nítida y un amplio ángulo de visión.
  • Control operativo flexible a través de la pantalla, MasterflexLive™ o el control remoto analógico.
  • Modos de funcionamiento continuo, dosificación por volumen y dosificación por tiempo: control de lotes e intervalo/tiempo de apagado en los modos de volumen y tiempo.
  • Funciones de aumento de velocidad y antigoteo disponibles en el modo de dispensación de volumen: garantizan la precisión y minimizan la pérdida de muestras.
  • El cabezal de la bomba Miniflex acepta tubos continuos para recorridos de fluidos limpios e ininterrumpidos
Especificaciones
Canales 1
Tipo de control Velocidad variable digital
Tipo de pantalla Pantalla táctil
Clasificación de carcasa IP31
Caudal De 0,004 a 365 ml/min
Presión máxima Depende de la tubería
Motor Speed De 0,1 a 350 rpm
Reversible Sí
Control externo RJ45 Ethernet; USB; de 0 a 20 mA, de 4 a 20 mA, de 0 a 10 V, arranque/parada, dirección y cebado a través de DB-25
Incluye Unidad de bomba, cabezal de bomba y adaptador de corriente con cable de alimentación de 1,8 m
Material Aluminio y plástico ABS
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 22,9 x 14,7 x 15,7 cm
Requisitos eléctricos De 90 a 260 V CA
Tensión 90/260 VCA