Learn More
Bomba de pistón Ismatec™ REGLO-CPF
Código de producto. 11997975
Change view
Click to view available options
Caudal:
De 0,1 a 180 ml/min
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Caudal unitSize
11997975 De 0,1 a 180 ml/min cada uno
1 options
Código de producto. 11997975 Proveedor Masterflex N.º de proveedor ISM321C
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Utilice estas bombas de dispensación compactas para medios corrosivos y una dispensación muy precisa. Las bombas de pistón Ismatec™ REGLO-CPF disponen de accionamiento controlado por microprocesador con funciones de calibración.
  • Bomba de dispensación y suministro
  • Interfaz S232
  • Salida de velocidad
  • Volumen ajustable por revolución
Panel de funcionamiento
  • Teclado de membrana de 6 botones
  • Indicador LED
Modos de funcionamiento
  • bombeo por velocidad de accionamiento (rpm)
  • Bombeo por caudal (ml/min)
  • Volumen ajustable de recorrido
  • Dispensación por volumen (ml)
  • Dispensación por tiempo (de 0,1 seg. a 999 horas)
  • Dispensación por volumen en un tiempo preestablecido
  • Dispensación por volumen a intervalos con una pausa
  • Dispensación por tiempo a intervalos con una pausa
  • Ajuste del número de ciclos de dispensación
  • Ajuste del tiempo de pausa (de 0,1 seg. a 999 horas)
  • Retrocesos de recorrido del pistón para una dispensación sin goteo
  • Sentido de rotación reversible
Función de calibración
  • Para caudal (ml/min)
  • Para volumen de dispensación (ml)
Especificaciones
Pantalla LCD
Requisitos eléctricos 100/230 V 50/60 Hz 140 w
Caudal De 0,1 a 180 ml/min
Frecuencia 50/60 Hz
Modelo REGLO-CPF
Fondo total (métrico) 250 mm
Altura global (métrico) 135 mm
Anchura global (métrico) 100 mm
Tipo Bomba de pistón
Vataje 140 W
Tensión 100 - 230 V
Velocidad 40 to 1800 rpm