Learn More
Ismatec™ Tubos Viton conformes con la FDA
Código de producto. 11795529
Change view
Click to view available options
Longitud global (métrico):
32 mm
61 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud global (métrico) unitSize
11795529 32 mm paquete de 12
11745858 61 mm paquete de 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11795529 Proveedor Ismatec™ N.º de proveedor 9762930
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Ideales para aplicaciones farmacéuticas, biotecnológicas y de laboratorio de uso general. Utilice estos tubos para el llenado y procesamiento estériles, los sistemas de procesado de medios y recogida de células, la filtración, la fermentación y el transpo
Resistentes al ozono y a la luz UV. No se agrietan, no se hinchan ni se endurecen. De color amarillo traslúcido. Los tubos vienen en varias formulaciones para casi cualquier aplicación de bombeo.
  • Los tres tapones de tubos precolocados le dan dos secciones.
  • Cuando se fatiga una sección de los tubos, una nueva sección está lista para su uso.
  • Los tapones de los tubos de tres tapones están codificados por colores de acuerdo con el DI de los tubos.
  • Utilice los tubos de tres tapones con cualquiera de los cabezales de la bomba y las bombas de minicartuchos Ismatec.
  • Los minicartuchos soportan presiones de hasta 1,5 bar.
  • Calibre interior ultrasuave, excelente biocompatibilidad para aplicaciones sensibles.
  • No citotóxicos, apirógenos y no hemolíticos.
  • Bajo nivel de unión de proteínas.
  • Termosellables, soldables, estériles: soldables y moldeo personalizado para montajes.
Especificaciones
Código de color Rojo/rojo
Descripción Tubos de 3 tapones. Calibre interior ultrasuave, excelente biocompatibilidad para aplicaciones sensibles, no citotóxicos, apirógenos y no hemolíticos, bajo nivel de unión de proteínas. Termosellables, soldables, estériles: soldables y moldeo personalizado
Diámetro interior (métrico) 1,14 mm
Material Viton
Longitud global (métrico) 32 mm
Para utilizar con (aplicación) Aplicaciones farmacéuticas, biotecnológicas y de laboratorio de uso general. El llenado y procesamiento estériles, los sistemas de procesado de medios y recogida de células, la filtración, la fermentación y el transporte de cultivos celulares y de tejidos. Advertencia: El uso de este producto no se ha aprobado ni diseñado para aplicaciones médicas, clínicas o de otra índole orientadas a pacientes y, por lo tanto, no debe utilizarse en estos ámbitos
Cantidad de embalaje 12/paq.
Propiedades de resistencia Resistentes al ozono y a la luz UV: no se agrietan, abomban ni endurecen.
Caudal Máx.: 350 ml/min
Color Amarillo translúcido