Learn More
Ismatec™ Tubos para bombas de extensión, PharMed™ BPT
Descripción
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Diámetro interior (imperial) | 0,035 in |
| Diámetro interior (métrico) | 0,89 mm |
| Material | PharMed BPT |
| Longitud global (imperial) | 100 pies |
| Longitud global (métrico) | 30,4 m |
| Para utilizar con (aplicación) | Bombas Ismatec |
| Tamaño de los tubos | 0,89 mm × 30,4 m L |
| Color | Canela |
| Tipo de producto | Tubo de bomba de extensión |