Learn More
Ismatec™ Tubos E-Lab cn 2 cierres
Descripción
- Diseñado para un funcionamiento óptimo en sus bombas Ismatec.
- Larga vida útil.
- Excelente resistencia a la fatiga causada por flexión.
- Resistente al ozono y a la radiación UV.
- No se agrietan, hinchan o endurecen.
- Color amarillo translúcido.
Especificaciones
Especificaciones
| Código de color | Amarillo/amarillo |
| Descripción | 2 cierres, tubos E-Lab |
| Diámetro interior (métrico) | 1,42 mm |
| Material | Tygon E-Lab |
| Longitud global (imperial) | 16 in |
| Longitud global (métrico) | 406 mm |
| Cantidad de embalaje | 12/paq. |