Learn More
Thermo Scientific Chemicals Reactivo de Ishikawa, + 90 %
Código de producto. 11399365
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11399365 25 g 25 g
11309375 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11399365 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor L16738.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Añadir a la cesta
CAS: 309-88-6 | C7H11F6N | 223.162 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 309-88-6
Fórmula molecular C7H11F6N
Peso molecular (g/mol) 223.162
Número MDL MFCD00054683
Clave InChI BNTFCVMJHBNJAR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n,n-diethyl-1,1,2,3,3,3-hexafluoropropylamine, n,n-diethyl 1,1,2,3,3,3-hexafluoropropylamine, diethyl 1,1,2,3,3,3-hexafluoropropyl amine, 1,1,2,3,3,3-hexafluoro-1-diethylaminopropane, n,n-diethyl-1,1,2,3,3,3-hexafluoro-1-propanamine, 1-propanamine, n,n-diethyl-1,1,2,3,3,3-hexafluoro, n,n-diethyl-1,1,2,3,3,3-hexafluoropropyl amine, ishikawa s reagent, acmc-20ak9c, ishikawa's reagant
PubChem CID 136149
Nombre IUPAC N,N-dietil-1,1,2,3,3,3-hexafluoropropan-1-amina
SMILES CCN(CC)C(C(C(F)(F)F)F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ishikawa's Reagent
Densidad 1.23
Punto de ebullición 56°C to 57°C (58 mmHg)
Temperatura de inflamación 14°C (57°F)
Fórmula lineal CF3CFHCF2N(CH2CH3)2
Índice de refracción 1.35
Cantidad 25 g
Número UN UN2924
Formula Weight (peso de la fórmula) 223.16
Porcentaje de pureza ≥90%