Learn More
Sal sódica de ácido acético, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11458990
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1000 g
5000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
5000 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11458990 1000 g 1000 g
11468990 5000 g 5000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11458990 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12054.0B
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1562-00-1 | C2H5NaO4S | 148.108 g/mol
Isethionic acid sodium salt is an amphoteric detergent used in detergent bar soaps. It makes a dense lather in addition to the lather made by the soap. It is mild on the skin, and non-drying. It works equally well in soft or hard water. It is also an anti-static agent in shampoos.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La sal sódica del ácido isetiónico es un detergente anfótero utilizado en jabones de detergente en barra. Hace una espuma densa además de la espuma hecha por el jabón. Es suave en la piel y no seca. Funciona igual de bien en agua blanda o dura. También es un agente antiestático en los champús.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenger alejado de agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1562-00-1
Fórmula molecular C2H5NaO4S
Peso molecular (g/mol) 148.108
Número MDL MFCD00007534
Clave InChI LADXKQRVAFSPTR-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium 2-hydroxyethanesulfonate, sodium isethionate, isethionic acid sodium salt, 2-hydroxyethanesulfonic acid sodium salt, sodium hydroxyethylsulfonate, ethanesulfonic acid, 2-hydroxy-, monosodium salt, sodium 2-hydroxyethylsulfonate, sodium 2-hydroxyethanesulphonate, sodium beta-hydroxyethanesulfonate, sodium 1-hydroxy-2-ethanesulfonate
PubChem CID 517063
Nombre IUPAC sodio; 2-hidroxietanosulfonato
SMILES C(CS(=O)(=O)[O-])O.[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isethionic acid sodium salt
Punto de fusión 191°C to 194°C
Cantidad 1000 g
Beilstein 3633992
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 148.11
Porcentaje de pureza 98%