Learn More
Ácido isetiónico, sal de potasio, 98 %, ACROS Organics™
Código de producto. 10557362 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
:
25 g; frasco de vidrio
Código de producto.
10557362 25 g; frasco de vidrio
1 options
Código de producto. 10557362 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 412630250
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isethionic acid, potassium salt
CAS 1561-99-5
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C2H5KO4S
Fórmula lineal HOCH2CH2SO3K
Cantidad 25g
Sinónimo potassium isethionate, potassium 2-hydroxyethanesulfonate, potassium 2-hydroxyethanesulphonate, ethanesulfonic acid, 2-hydroxy-, monopotassium salt, isethionic acid potassium salt, 2-hydroxyethanesulfonic acid potassium salt, phes, ethanesulfonic acid, 2-hydroxy-, potassium salt 1:1, isethionic acid, potassium salt, 2-hydroxy-ethanesulfonicacimonopotassiumsalt
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in methanol, ethanol
Clave InChI DMNPUBKRNRRYMC-UHFFFAOYSA-M
SMILES C(CS(=O)(=O)[O-])O.[K+]
Nombre IUPAC potasio; 2-hidroxietansulfonato
Peso molecular (g/mol) 164.216
PubChem CID 23689117
Formula Weight (peso de la fórmula) 164.22
Porcentaje de pureza 98%