Learn More
Sartorius Medio Dulbecco modificado de Iscove con L-Glutamina
Código de producto. 31908429 Tienda Sartorius Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Tamaño de la unidad:
500 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
31908429 500 mL 500 ml
1 options
Código de producto. 31908429 Proveedor Sartorius N.º de proveedor 010581A
 Artículo restringido
En stock
IMDM con- L-Glutamina, sin Alfa-Tioglicerol y sin Beta-Mercaptoetanol, es una modificación de Dulbecco y se considera un medio más complejo y enriquecido.
  • El IMDM se utiliza para tipos celulares especializados y sirve de base para formulaciones únicas de medios libres de suero.
  • La formulación original demostró que los eritrocitos y las células precursoras de macrófagos, incluidas las células hemopoyéticas primarias, podían cultivarse en un medio definido libre de suero cuando se suplementaban con albúmina, lecitina, selenio y transferrina.
  • IMDM es una modificación del DMEM que contiene selenio, aminoácidos adicionales, vitaminas y otros componentes.
  • El IMDM es un medio sintético altamente enriquecido muy adecuado para cultivos celulares de rápida proliferación y alta densidad en una atmósfera al 5% de CO2.
  • Se informa que IMDM soporta linfocitos B murinos, tejidos hemopoyéticos de médula ósea, células B estimuladas por lipopolisacáridos, linfocitos T y una amplia variedad de células híbridas.
  • Cuando se usa con suero, el IMDM soporta un amplio espectro de tipos celulares de mamíferos, incluyendo células de médula ósea, hibridos y linfocitos.
  • Modificado de la siguiente manera:
    • Con L-glutamina
    • Con Phenol Red
    • Con bicarbonato de sodio
    • Con HEPES
    • Sin Beta Mercaptoetanol
    • Sin alfa-tioglicerol
Especificaciones
Formulario Líquido
Tipo de producto Medios de cultivo celular IMDM
Cantidad 500 mL