Learn More
STEMCELL Technologies Iscove's MDM with 2% FBS
Código de producto. 17161036
Encompass
Código de producto. 17161036 Proveedor STEMCELL Technologies N.º de proveedor 07700
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-11-2026
Medium for preparing and washing samples for colony-forming unit (CFU) assays
  • Iscove's Modified Dulbecco's Medium (MDM) with 2% Fetal Bovine Serum (FBS) is recommended for preparing and washing human cord blood, peripheral blood, or bone marrow samples for colony-forming unit (CFU) assays
Especificaciones
Tipo de célula Hematopoietic Stem and Progenitor Cells
Para utilizar con (aplicación) Cultivo celular