Learn More
Iscotrizinol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Iscotrizinol |
| CAS | 154702-15-5 |
| Fórmula molecular | C44 H59 N7 O5 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | Benzoic acid, 4,4'-[[6-[[4-[[(1,1-dimethylethyl)amino]carbonyl]phenyl]amino]-1,3,5-triazine-2,4-diyl]diimino]bis-, bis(2-ethylhexyl) ester (9CI), Diethylhexyl butamido triazone, Dioctylbutamidotriazone, Iscotrizinol, Uvasorb HEB, Benzoic acid, 4,4'-[[6-[[4-[[(1,1-dimethylethyl)amino]carbonyl]phenyl]amino]-1,3,5-triazine-2,4-diyl]diimino]bis-, 1,1'-bis(2-ethylhexyl) ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C44H59N7O5/c1-8-12-14-30(10-3)28-55-39(53)33-18-24-36(25-19-33)46-42-48-41(45-35-22-16-32(17-23-35)38(52)51-44(5,6)7)49-43(50-42)47-37-26-20-34(21-27-37)40(54)56-29-31(11-4)15-13-9-2/h16-27,30-31H,8-15,28-29H2,1-7H3,(H,51,52)(H3,45,46,47,48,49,50) |
| SMILES | CCCCC(CC)COC(=O)c1ccc(Nc2nc(Nc3ccc(cc3)C(=O)NC(C)(C)C)nc(Nc4ccc(cc4)C(=O)OCC(CC)CCCC)n2)cc1 |
| Nombre IUPAC | 4-[[4-[4-(terc-butilcarbamoil)anilino]-6-[4-(2-etilhexoxicarbonil)anilino]-1,3,5-triazin-2-il]amino]benzoato de 2-etilhexilo |
| Peso molecular (g/mol) | 765.98 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 765.4578 |