Learn More
ISCK03, MedChemExpress
Código de producto. 16483368
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16483368 10 mg 10 miligramos
16479896 50 mg 50 miligramos
16452736 25 mg 25 miligramos
16426097 5 mg 5 miligramos
16404616 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16483368 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY101443
MedChemExpress ISCK03 is a specific SCF/c-Kit inhibitor.
ISCK03 is a specific SCF/c-Kit inhibitor.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material ISCK03
CAS 945526-43-2
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C19H21N3O2S
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 38 mg/mL (106.91 mM)
SMILES O=S(C1=CC=C(C(C)(C)C)C=C1)(NC2=CC=C(N3C=CN=C3)C=C2)=O
Peso molecular (g/mol) 355.45
Formula Weight (peso de la fórmula) 355.45
Porcentaje de pureza 99.27%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation