Learn More
Isaxonina, TRC
Código de producto. 30403508
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30403508 100 mg
30394920 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30403508 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI900670100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4214-72-6
Fórmula molecular C7 H11 N3
Peso molecular (g/mol) 137.82
Sinónimo 2-(Isopropylamino)pyrimidine, N-(Isopropylamino)-2-pyrimidine, N-Isopropyl-2-pyrimidinamine, N-(1-Methylethyl)-2-pyrimidinamine, N-Isopropylpyrimidin-2-amine
Nombre IUPAC N-isopropilpirimidina-2-amina
SMILES CC(C)Nc1ncccn1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isaxonine
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C7H11N3/c1-6(2)10-7-8-4-3-5-9-7/h3-6H,1-2H3,(H,8,9,10)
Formula Weight (peso de la fórmula) 137.0953