Learn More
Isavuconazol, TRC
Product Code. 17991535
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Unit Size:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad unitSize
17991535 1 mg 1 miligramo
17931075 5 mg 5 miligramos
17983895 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 17991535 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCI7778301MG
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 241479-67-4
Fórmula molecular C22H17F2N5OS
Peso molecular (g/mol) 437.47
Sinónimo 4-[2-[(1R,2R)-2-(2,5-Difluorophenyl)-2-hydroxy-1-methyl-3-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)propyl]-4-thiazolyl]-benzonitrile, (2R,3R)-3-[4-(4-Cyanophenyl)thiazol-2-yl]-2-(2,5-difluorophenyl)-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)butan-2-ol, 1-[(2R,3R)-3-[4-(4-Cyanophenyl)thiazol-2-yl]-2-(2,5-difluorophenyl)-2-hydroxybutyl]-1,2,4-triazole, BAL 4815, Isavuconazole, RO 0094815
Nombre IUPAC 4-[2-[(2R,3R)-3-(2,5-difluorofenil)-3-hidroxi-4-(1,2,4-triazol-1-il)butan-2-il]-1,3-tiazol-4-il]benzonitrilo
SMILES C[C@@H](c1nc(cs1)c2ccc(cc2)C#N)[C@](O)(Cn3cncn3)c4cc(F)ccc4F
Specifications
Nombre del producto químico o material Isavuconazole
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C22H17F2N5OS/c1-14(21-28-20(10-31-21)16-4-2-15(9-25)3-5-16)22(30,11-29-13-26-12-27-29)18-8-17(23)6-7-19(18)24/h2-8,10,12-14,30H,11H2,1H3/t14-,22+/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 437.112
Porcentaje de pureza >95%