Learn More
Isavuconazol, TRC
Código de producto. 17931075
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17931075 5 mg 5 miligramos
17983895 10 mg 10 miligramos
17991535 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17931075 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI7778305MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 241479-67-4
Fórmula molecular C22H17F2N5OS
Peso molecular (g/mol) 437.47
Sinónimo 4-[2-[(1R,2R)-2-(2,5-Difluorophenyl)-2-hydroxy-1-methyl-3-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)propyl]-4-thiazolyl]-benzonitrile, (2R,3R)-3-[4-(4-Cyanophenyl)thiazol-2-yl]-2-(2,5-difluorophenyl)-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)butan-2-ol, 1-[(2R,3R)-3-[4-(4-Cyanophenyl)thiazol-2-yl]-2-(2,5-difluorophenyl)-2-hydroxybutyl]-1,2,4-triazole, BAL 4815, Isavuconazole, RO 0094815
Nombre IUPAC 4-[2-[(2R,3R)-3-(2,5-difluorofenil)-3-hidroxi-4-(1,2,4-triazol-1-il)butan-2-il]-1,3-tiazol-4-il]benzonitrilo
SMILES C[C@@H](c1nc(cs1)c2ccc(cc2)C#N)[C@](O)(Cn3cncn3)c4cc(F)ccc4F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isavuconazole
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C22H17F2N5OS/c1-14(21-28-20(10-31-21)16-4-2-15(9-25)3-5-16)22(30,11-29-13-26-12-27-29)18-8-17(23)6-7-19(18)24/h2-8,10,12-14,30H,11H2,1H3/t14-,22+/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 437.112
Porcentaje de pureza >95%