Learn More
Isavuconazole, MedChemExpress
Código de producto. 16498627
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
16498627 5 mg 5 miligramos
16472157 50 mg 50 miligramos
16463416 25 mg 25 miligramos
16456018 10 mg 10 miligramos
4 options
Código de producto. 16498627
Marca: Medchem Express HY14273
MedChemExpress Isavuconazole (BAL-4815) is a triazole prodrug with antifungal activity against yeasts, molds, and dimorphic fungi. Isavuconazole inhibits ergosterol biosynthesis and results in the disruption of fungal membrane structure and function. Isavuconazole is a moderate inhibitor of CYP3A4.
Isavuconazole (BAL-4815) is a triazole prodrug with antifungal activity against yeasts, molds, and dimorphic fungi. Isavuconazole inhibits ergosterol biosynthesis and results in the disruption of fungal membrane structure and function. Isavuconazole is a moderate inhibitor of CYP3A4.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isavuconazole
Forma física Powder
CAS 241479-67-4
Color Blanco
Cantidad 5 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C22H17F2N5OS
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Sinónimo BAL-4815 RO-0094815
Información de solubilidad DMSO : ≥ 50 mg/mL (114.29 mM)
SMILES FC1=CC=C(F)C=C1[C@](CN2C=NC=N2)(O)[C@@H](C)C3=NC(C4=CC=C(C#N)C=C4)=CS3
Peso molecular (g/mol) 437.47
Formula Weight (peso de la fórmula) 437.47
Porcentaje de pureza 99.55%