Learn More
Anhídrido isatoico, TRC
Código de producto. 30406543
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30406543 100 g 100 g
1 options
Código de producto. 30406543 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI777600100G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isatoic Anhydride
CAS 118-48-9
Fórmula molecular C8H5NO3
Cantidad 100 g
Sinónimo 2H-3,1-Benzoxazine-2,4(1H)-dione, 1,2-Dihydro-3,1-benzoxazine-2,4-dione, 1H-Benz[d][1,3]oxazine-2,4-dione, 2,4-Dioxo-1,2-dihydro-4H-3,1-benzoxazine, 3,1-Benzoxazine-2,4(1H)-dione, 2-(Carboxyamino)benzoic Acid Cyclic Anhydride, Isatoic Acid Anhydride, NSC 104662, NSC 29555
Fórmula InChI InChI=1S/C8H5NO3/c10-7-5-3-1-2-4-6(5)9-8(11)12-7/h1-4H,(H,9,11)
SMILES O=C1Nc2ccccc2C(=O)O1
Nombre IUPAC 1H-3,1-benzoxazina-2,4-diona
Peso molecular (g/mol) 163.13
Formula Weight (peso de la fórmula) 163.0269