Learn More
Anhídrido isatoico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10458080 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10458080 500 g Frasco de plástico 500 g
10123360 100 g Frasco de plástico 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10458080 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 122485000
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 118-48-9 | C8H5NO3 | 163.13 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 118-48-9
Fórmula molecular C8H5NO3
Peso molecular (g/mol) 163.13
Número MDL MFCD00006700
Clave InChI TXJUTRJFNRYTHH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo isatoic anhydride, 2h-3,1-benzoxazine-2,4 1h-dione, 1h-benzo d 1,3 oxazine-2,4-dione, isatoic acid anhydride, 4h-3,1-benzoxazine-2,4 1h-dione, isato acid anhydride, n-carboxyanthranilic anhydride, unii-r8tfa74y4u, 3,1-benzoxazine-2,4 1h-dione, anthranilic acid, n-carboxy-, cyclic anhydride
PubChem CID 8359
SMILES O=C1NC2=CC=CC=C2C(=O)O1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isatoic anhydride
Nombre de nota 98%
Punto de fusión 243°C
Color Beige a marrón
Temperatura de inflamación 308°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de plástico
Cantidad 500 g
Beilstein 27, 264
Información de solubilidad Solubility in water: decomposes
Nombre IUPAC 1H-3,1-benzoxazina-2,4-diona
Formula Weight (peso de la fórmula) 163.13
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo