Learn More
Anhídrido isatoico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11402038
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
2500 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11402038 100 g 100 g
11412038 500 g 500 g
11422038 2500 g 2500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11402038 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14603.22
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 118-48-9 | C8H5NO3 | 163.13 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 118-48-9
Fórmula molecular C8H5NO3
Peso molecular (g/mol) 163.13
Número MDL MFCD00006700
Clave InChI TXJUTRJFNRYTHH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo isatoic anhydride, 2h-3,1-benzoxazine-2,4 1h-dione, 1h-benzo d 1,3 oxazine-2,4-dione, isatoic acid anhydride, 4h-3,1-benzoxazine-2,4 1h-dione, isato acid anhydride, n-carboxyanthranilic anhydride, unii-r8tfa74y4u, 3,1-benzoxazine-2,4 1h-dione, anthranilic acid, n-carboxy-, cyclic anhydride
PubChem CID 8359
SMILES O=C1NC2=CC=CC=C2C(=O)O1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isatoic anhydride
Punto de fusión ∼237°C (decomposition)
Densidad 1.52
Temperatura de inflamación 308°C (586°F)
Cantidad 100 g
Beilstein 136786
Sensibilidad Moisture sensitive
Nombre IUPAC 2,4-dihidro-1H-3,1-benzoxazina-2,4-diona
Formula Weight (peso de la fórmula) 163.13
Porcentaje de pureza 97%