Learn More
Isatin, MedChemExpress
Código de producto. 16429416
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
16429416 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16429416 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYY0265
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
MedChemExpress Isatin (Indoline-2,3-dione) is a potent inhibitor of monoamine oxidase (MAO) with an IC50 of 3 μM. Also binds to central benzodiazepine receptors (IC50 against clonazepam, 123 μM). Also acts as an antagonist of both atrial natriuretic peptide stimulated and nitric oxide-stimulated guanylate cyclase activity. Shows effect on the serotonergic system.
Isatin (Indoline-2,3-dione) is a potent inhibitor of monoamine oxidase (MAO) with an IC50 of 3 μM. Also binds to central benzodiazepine receptors (IC50 against clonazepam, 123 μM). Also acts as an antagonist of both atrial natriuretic peptide stimulated and nitric oxide-stimulated guanylate cyclase activity. Shows effect on the serotonergic system.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isatin
CAS 91-56-5
Color Orange to Red
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C8H5NO2
Cantidad 100 mg
Sinónimo Indoline-2,3-dione
Información de solubilidad DMSO : 110 mg/mL (747.64 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES O=C1NC2=C(C=CC=C2)C1=O
Peso molecular (g/mol) 147.13
Formula Weight (peso de la fórmula) 147.13
Porcentaje de pureza 97.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death