Learn More
Isatina bis-cresol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Isatin Bis-cresol |
| CAS | 47465-97-4 |
| Fórmula molecular | C22 H19 N O3 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 1,3-Dihydro-3,3-bis(4-hydroxy-3-methylphenyl)-2H-indol-2-one, 2H-Indol-2-one, 1,3-dihydro-3,3-bis(4-hydroxy-3-methylphenyl)-, 3,3-Bis(3-methyl-4-hydroxyphenyl)-2-indolinone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C22H19NO3/c1-13-11-15(7-9-19(13)24)22(16-8-10-20(25)14(2)12-16)17-5-3-4-6-18(17)23-21(22)26/h3-12,24-25H,1-2H3,(H,23,26) |
| SMILES | Cc1cc(ccc1O)C2(C(=O)Nc3ccccc23)c4ccc(O)c(C)c4 |
| Nombre IUPAC | 3,3-bis(4-hidroxi-3-metilfenil)-1H-indol-2-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 345.39 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 345.1365 |