Learn More
Isatina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10143010 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 GR
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10143010 100 g Frasco de vidrio 100 GR
15770809 500 g Frasco de vidrio 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10143010 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 151491000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 91-56-5 | C8H5NO2 | 147.13 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 91-56-5
Fórmula molecular C8H5NO2
Peso molecular (g/mol) 147.13
Número MDL MFCD00005718
Clave InChI JXDYKVIHCLTXOP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo isatin, indoline-2,3-dione, 2,3-indolinedione, indole-2,3-dione, isatine, 2,3-dioxoindoline, pseudoisatin, tribulin, isotin, isatic acid lactam
PubChem CID 7054
ChEBI CHEBI:27539
Nombre IUPAC 1H-indol-2,3-diona
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=O)C(=O)N2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isatin
Nombre de nota 98%
Punto de fusión 201°C to 204°C
Color Naranja
Temperatura de inflamación 220°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 100 g
Beilstein 21, 432
Índice Merck 15, 5148
Información de solubilidad Solubility in water: 1.9g/L. Other solubilities: soluble in alkali hydroxide solutions,soluble in ethanol,diethyl ether,benzene
Formula Weight (peso de la fórmula) 147.13
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo