Learn More
Isatina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11494064
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
2500 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11494064 100 g 100 g
11404074 500 g 500 g
11414074 2500 g 2500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11494064 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12468.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 91-56-5 | C8H5NO2 | 147.133 g/mol
Isatin is an endogenous monoamine oxidize (MAO) inhibitor involved in stress and anxiety. Additionally, isatin inhibits alkaline phosphatase (ALP), nitric oxide (NO)-stimulated soluble guanylate cyclase, and other enzymes. Isatins undergo a one-pot Wolff-Kishner like reduction with hydrazine hydrate, under surprisingly mild conditions, to give the corresponding oxindoles. It is used as chromatographic spray reagent for amino acid detection.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La isatina es un inhibidor endógeno de la oxidasa monoamina (MAO), involucrada en el estrés y la ansiedad. Además, la isatina inhibe la fosfatasa alcalina (ALP), la guanilato ciclasa soluble estimulada por óxido nítrico (NO) y otras enzimas. Las isatinas se someten a una reducción de Wolff-Kishner en un solo recipiente con hidrato de hidracina, en condiciones sorprendentemente leves, para generar los correspondientes oxindoles. Se utiliza como reactivo en aerosol cromatográfico para la detección de aminoácidos.
Solubilidad
Soluble en agua (1,9 g/l a 20 °C).
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco. Garantizar una ventilación adecuada. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 91-56-5
Fórmula molecular C8H5NO2
Peso molecular (g/mol) 147.133
Número MDL MFCD00005718
Clave InChI JXDYKVIHCLTXOP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo isatin, indoline-2,3-dione, 2,3-indolinedione, indole-2,3-dione, isatine, 2,3-dioxoindoline, pseudoisatin, tribulin, isotin, isatic acid lactam
PubChem CID 7054
ChEBI CHEBI:27539
Nombre IUPAC 1H-indol-2,3-diona
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=O)C(=O)N2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Isatin
Punto de fusión ∼199°C to 200°C
pH 7
Temperatura de inflamación 220°C (428°F)
Olor Odorless
Cantidad 100 g
Beilstein 383659
Índice Merck 14,5104
Información de solubilidad Soluble in water (1.9g/L at 20°C).
Formula Weight (peso de la fórmula) 147.13
Porcentaje de pureza 98%