Learn More
Sal monosódica del ácido isatin-5-sulfónico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Isatin-5-sulfonic Acid Monosodium Salt |
| CAS | 80789-74-8 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C8H4NNaO5S |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | 5-Sulfoisatin Sodium Salt, 2,3-Dihydro-2,3-dioxo-1H-indole-5-sulfonic Acid Sodium Salt, 1H-Indole-5-sulfonic acid, 2,3-dihydro-2,3-dioxo-, monosodium salt (9CI), 5-Indolinesulfonic acid, 2,3-dioxo-, sodium salt (7CI), 5-Isatinsulfonic acid sodium salt, Sodium isatin-5-sulfonate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H5NO5S.Na/c10-7-5-3-4(15(12,13)14)1-2-6(5)9-8(7)11;/h1-3H,(H,9,10,11)(H,12,13,14);/q;+1/p-1 |
| SMILES | O=C1C(C2=CC(S(=O)(O[Na])=O)=CC=C2N1)=O |
| Nombre IUPAC | 2,3-dioxoindolina-5-sulfonato de sodio |
| Peso molecular (g/mol) | 249.17 |
| Mostrar más |